Merck
Z258415
Sigma-Aldrich
Vortex-Genie® 2 ミキサー
AC/DC input 120 V AC
別名:
Genie Mixer, Vortex Mixer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.73
AC/DC入力
120 V
特徴
CE compliant
CSA approved
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Scientific Industries SI-0236
Scientific Industries
利用可能性
not available in EU
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ボルテックスによって液体を迅速かつ完全に混合します。速度可変式コントロ-ルによって、正確な範囲で混合できます。装置には、フラスコおよびビ-カ-用の標準的な3インチのプラットフォ-ム型ヘッドと、チュ-ブ1本用のカップ型ヘッドが含まれます。特殊なアプリケ-ション用のアクセサリ-は別売りです。スピ-ド: 600~3,200 rpm。最大負荷: 1 lb。
  • 速度可変式コントロ-ル。
  • 振とうまたはボルテックス機能。
  • 連続作動またはタッチスタ-ト作動。
その他のアクセサリ-は別売り。
法的情報
Vortex-Genie is a registered trademark of Scientific Industries
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3