Merck
Z257788
Enviro-Safe® ポケット温度計
greener alternative
temperature -5-50 °C, Without armor
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥3,877
¥3,877
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥3,877
About This Item
UNSPSCコード:
41112303
NACRES:
NB.79
¥3,877
Check Cart for Availability
特徴
subdivision 0.5 °C
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
HB Instruments B60570-1400
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
温度測定範囲
-5-50 °C
L
145 mm
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
全浸没温度計です。緑色、無害な液体のフィルを使用しています。アルミケース付きで長さ160 mmです。温度計を補強するケースもご用意しています。
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is designed as a safer chemical without mercury. Click here for more information.
法的情報
Enviro-Safe is a registered trademark of H-B Instrument Co.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)