Merck
Z255815
Sigma-Aldrich
Latex rubber laboratory tubing
I.D. × O.D. 1/4 in. × 3/8 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.35
詳細
standard
包装
pkg of 100 feet
内径 × 外径
1/4 in. × 3/8 in.
壁サイズ
1/16 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
高純度ゴム製、コハク色で継ぎ目のないチューブです。気体や液体を通す用途全般にお使いいただけます。デュロメーターによる硬度:35±5。タルクフリー。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)