Merck
Z253170
Scienceware® Fritware® immersion filters
diam. × L 40 mm × 90 mm
別名:
filter candle
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥10,830
¥10,830
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥10,830
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
¥10,830
Check Cart for Availability
物質
high-density polyethylene
包装
pkg of 2
メーカー/製品名
Bel-Art
直径× L
40 mm × 90 mm
ポアサイズ
90-130 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For recovery of solids without having to transfer material to funnels. 70 μm disc and body. May be precoated for fine filtration.
法的情報
Fritware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)