Merck
Z253111
Supelco
オープントップキャップ用セプタム
for cap size 22 mm, PTFE/silicone, for Wheaton vial
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
PTFE/silicone
包装
pkg of 100 ea
pkg of 100
本体 厚さ
0.060 in.
ライナー厚
0.004 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
For use with cut-out top caps and Wheaton vials.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)