Z249955
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 4 oz (125 mL), amber, black plastic cap, Poly-Seal® cone liner
別名:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
24 EA
¥16,700
¥16,700
Check Cart for Availability
すべての画像(3)
サイズを選択してください
表示を変更する
24 EA
¥16,700
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
¥16,700
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
amber bottle
black plastic cap
glass bottle
round bottle
ジョイント
Joints threaded neck (22-400)
特徴
with cap
包装
pkg of 24 ea
メーカー/製品名
WHEATON® W216850
キャパシティ
4 oz (125 mL)
直径× H
48 mm × 112 mm
色
amber
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
様々なフタが付属するため便利です。ビンは、Wheaton「900」アンバーガラス製または「800」透明ソーダ石灰フリントガラス製です。キャップの形式は以下のとおりです。
- PTFEまたはポリビニルライナー付き白色PPキャップ
- Poly-Seal® PEコーンライナー付き黒色プラスチックキャップ
特徴および利点
- Manufactured from amber, USP Type III soda-lime glass
- The amber glass protects the contents from UV light
- Polypropylene caps with choice of liners
法的情報
Poly-Seal is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ