Merck
Z246565
Nickel crucible
low form, capacity 55 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥11,030
¥11,030
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥11,030
About This Item
UNSPSCコード:
41122200
NACRES:
NB.43
¥11,030
Check Cart for Availability
キャパシティ
55 mL
直径× H
47 mm × 43 mm
厚さ
0.035 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
High resistance to dilute alkalis at low cost. Used for sodium peroxide fusions in the analysis of zirconium. Also used in analyses for niobium, tantalum, or low levels of phosphorus. Order covers separately.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)