Merck
Z244945
Bransonic® 超音波洗浄器
Branson 3510EMT, AC/DC input 220 V AC, tank capacity 5.7 L, with mechanical timer
別名:
ultrasonic bath sonicator, ultrasonic cleaning bath
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103706
製品Z244945は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
CE compliant
メーカー/製品名
Branson 3510EMT
W × D × H
11 1/2 in. × 6 in. × 6 in.
タンク容量
5.7 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このモデルにはヒーターは含まれません。
これらの洗浄機の筐体は衝撃に強いプラスチック製で、その内側にステンレス槽がはめ込まれているため、液がこぼれたり滴ったりすることがほとんどありません。ビーカーや部品が槽の底に接触しないようにしてください。
付属品トレイは別途注文してください
  • 標準モデルには、超音波を作動し、制限時間を設定するコントローラーが一つ備えられています。
  • デジタル表示モデルのタッチコントローラーは、最長99分の洗浄サイクルを設定・モニターでき、液温を摂氏(℃)で表示します。
  • これらのモデルには脱泡・脱気機能が付いているので、必要な液体を効率良く迅速に使用できます。
  • すべてのユニットに信頼性の高い固体回路が用いられています。
  • ヒーター設定温度:最高80℃
法的情報
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)