Merck
Z243272
ACE Squibb separatory funnel with Locktight stopper
capacity 250 mL, stopper joint: ST/NS 24/40
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥53,100
¥53,100
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥53,100
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
¥53,100
Check Cart for Availability
ジョイント
joint: ST/NS stopper24/40
メーカー/製品名
Ace Glass 723159
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
振盪時や移動時にも外れない、新しい漏れ止めロック栓の付いたヨーロッパスタイルの漏斗です。確実に漏れを防いで密閉するように、栓はキャップとViton® O-リングを通してネジ山のある上部ジョイントに固定します。1:5 PTFEプラグ、栓、キャップ、およびO-リングが付属しています。
法的情報
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)