Merck
Z233064
Duran® Erlenmeyer wide-neck flask
capacity 1,000 mL
別名:
円錐フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
ジョイント
Joints neck (50)
無菌性
non-sterile
特徴
without cap
包装
pack of 10
メーカー/製品名
DURAN® 212265407
利用可能性
not available in USA and Canada
H
220 mm
キャパシティ
1,000 mL
フラスコ外径
131 mm
ネック外径
50 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
目盛り付き。DIN 12380規格に適合しています。
その他情報
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)