Merck
Z233021
Duran® Erlenmeyer wide-neck flask
capacity 250 mL
別名:
円錐フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
ジョイント
Joints neck (50)
無菌性
non-sterile
特徴
without cap
包装
pack of 10
メーカー/製品名
DURAN® 212263603
利用可能性
not available in USA and Canada
H
140 mm
キャパシティ
250 mL
フラスコ外径
85 mm
ネック外径
50 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
目盛り付き。DIN 12380規格に適合しています。
The original DURAN® Erlenmeyer flasks are perfect for laboratory use. Additionally, the uniform wall thickness, minimal thermal expansion, and the resulting high thermal shock resistance are exceptional features. As a result, DURAN® Erlenmeyer flasks are particularly well suited for use with extremely high temperatures and rapid temperature changes.
特徴および利点
  • Complies with DIN ISO 24450
  • Made up of borosilicate glass 3.3
  • The wide neck makes filling and cleaning simple
  • Conical form facilitates easy mixing
  • Graduation marks on an easy-to-read scale to indicate the content
  • Fired-on, highly durable white ceramic
  • Excellent chemical resistance
  • Nearly inert behavior
  • High usage temperature
その他情報
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)