Merck
Z224383
Sigma-Aldrich
Gilmont® calibrated/correlated flowmeter
tube size 3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
20121904
NACRES:
NB.51
チューブサイズ
3
メーカー/製品名
Gilmont EW-03203-20
flow rate measuring range
200-14,000 mL/min (air, glass float)
3-300 mL/min (water, glass float)
360-25,000 mL/min (air, SS float)
6-640 mL/min (water, SS float)
パラメーター
≤75 psi pressure
L × 外径
10 1/4 in. × 1 in.
ブッシングNPTM
1/4 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
液体や気体の流量を正確にモニタリングすることができます。透明なPC製安全シールドにより高温高圧でもご使用いただけます。PTFE製の本体、ホウケイ酸ガラス管、Viton® O-リング、およびフロート(ガラス、316 SS、またはルビー)に流体が接触します。NPTオスの端のブッシングはPPで、フレキシブルホースを受けるPTFEの差し込み付きです。高純度の用途には、流体がブッシングに接触するのを防ぐため、PTFEカップリングアダプターをご注文ください。
非常に正確で、誤差は読みの±2%、または最小目盛の±1%です。空気と水の較正表は各流量計に付属しています。内径3/8インチの管をセットできます(サイズ4および5では、内径5/8インチ以上の管をセットできます)。
:流量は標準温度と圧力(20°C、14.7 psi)における値です。
法的情報
Gilmont is a registered trademark of Gilmont Instruments, Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)