Merck
Z217972
Supelco
Michel-Miller column coupling to end fittings
size 15 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
メーカー/製品名
Ace Glass 584047
テクニック
LPLC: suitable
サイズ
15 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリテトラフルオロエチレン製です。カラムを同じ内径のエンドフィッティングに接続します。サイズは、ねじの内径を表します。FETFE® Oリングが2個入っています。
法的情報
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)