Merck
Z208221
Sigma-Aldrich
Rubbermaid® heavy-duty lab carts
Model B, H × L × W 32 1/2 in. × 36 in. × 24 in., beige, cart total capacity 400 lb. , 200 lb. per shelf
別名:
heavy-duty cart, rubbermaid cart, rubbermaid carts
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥74,850
¥74,850
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥74,850
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
JA.01
¥74,850
Check Cart for Availability
メーカー/製品名
Model B
H × L × W
32 1/2 in. × 36 in. × 24 in.
カート総容量
400 lb. , 200 lb. per shelf
beige
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Duramold®カートは厳しい使用環境にも持ちこたえます。継ぎ目のない構造で、尖った角がありません。清掃が簡単です。簡単に動かせます。モデルBとモデルC用の棚は別売です。
法的情報
Duramold is a registered trademark of Rubbermaid Commercial Products, Inc.
Rubbermaid is a registered trademark of Rubbermaid Commercial Products, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Is this cart autoclavable?
    1 回答
    1. The product has not been validated for autoclave.