Merck
Z202495
Supelco
カラム、フラッシュクロマトグラフフィーアセンブリー用、ねじ式ジョイント付き
capacity 2,000 mL, joint: ST/NS 45/40
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
SB.52
ジョイント
joint: ST/NS45/40
グレード
for chromatography
詳細
Standard column
テクニック
LPLC: suitable
キャパシティ
2,000 mL
カラム外径 × L
76 mm × 560 mm
適合性
suitable for chromatography
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連事項
ねじ込み式ジョイントの動作方法の詳細については、Threaded Ground Glass Tutorialをご参照ください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)