Merck
Z181722
Supelco
Bottom-drip adapter for large columns
1/4-28 UNF 2B internal thread and flow-regulator valve, for use with tubing connectors, Nylon
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
物質
Nylon
メーカー/製品名
Ace Glass 583816
テクニック
LPLC: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
上端部の浅いテーパーにより、PE製パッキング支持ディスク(同梱)より下側での混合が最小限に抑えられます。 どのアダプターもAceThred #50ねじになっており、FETFE®Oリングが1個付属しています。
法的情報
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)