Merck
Z180165
Supelco
End-fitting adapter for large columns
NPTF 1/2 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
SB.52
メーカー/製品名
Ace Glass 585720
テクニック
LPLC: suitable
NPTF
1/2 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリプロピレン製です。チューブアダプタをNPTねじでカラムに接続します。350μmの支持スクリーン(同梱)をしっかり保持する固定ナットが付属しています。どのアダプターもAceThred #50ねじになっており、FETFE®Oリングが1個付属しています。
法的情報
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)