Merck
Z179973
Supelco
Filter column for Michel-Miller columns
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.52
メーカー/製品名
Ace Glass 581323
テクニック
LPLC: suitable
L × 内径
85 mm × 8 mm
詳細
Assures only clean solvent enters M-M column. Position in-line between pump and column using Ace-Thred #7 end-fitting adapters and 1/4-28 tubing adapters. Connections are Ace-Thred #7. Order adapters and filter material separately.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)