Merck
Z178233
Scienceware® heavy-duty lab-type polypropylene funnel
capacity 3,845 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H14699-0000
L
139.7 mm
キャパシティ
3,845 mL
直径
266.7 mm
ステム外径
34.9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Funnels have unique ridges to prevent vapor lock. Recommended for continuous laboratory work.
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP