Merck
Z172952
Sigma-Aldrich
Aldrich® pour-out adapter
male joint: ST/NS 14/20
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
ジョイント
male joint: ST/NS14/20
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For pouring from flasks or funnels without pouring over ground joint.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)