Merck
Z168572
Thermolyne® Cimarec®-top stirring hotplate
AC/DC input 120 V AC, plate size 7 in. × 7 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102406
無菌性
non-sterile
特徴
CSA approved
メーカー/製品名
Barnstead International SP46925
利用可能性
not available in EU
プレートサイズ
7 in. × 7 in.
出力
118 watts
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Has all features of the Cimarec-top hot plate plus has excellent low-speed stirring control and speed range of 60 to 1,000 rpm. All units are CSA listed.
法的情報
Cimarec is a registered trademark of Barnstead/Thermolyne Corp.
Thermolyne is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)