Merck
Z166413
Sigma-Aldrich
Quantofix®試験紙
Nitrate (NO3-)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41113034
NACRES:
NB.35
詳細
range mg/L 0, 10, 30, 60, 100, 250, 500
semi-quantitative
特定アナライト
nitrate
反応適合性
reaction type: Griess reaction
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Macherey-Nagel
white to red-violet change
検出方法
colorimetric
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
イオンやその他の物質の半定量に用います。プラスチップストリップに試験紙が貼付されています。呈色部はプラスチックボックスに示したカラースケールと同じサイズなので比較・判定が容易です。十分な長さがあるので、有害なサンプル溶液でも安全に分析できます。
  • 浸して判定するだけの迅速な操作。
  • 装置は不要です。試験紙1枚で分析が可能です。
  • 高い特異性。妨害物質は沈殿やマスキングで除去可能です。
  • 寸法:6 × 95 × 0.2 mm
法的情報
Quantofix is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG