Merck
Z166332
Sigma-Aldrich
Quantofix®試験紙
Aluminum (Al3+)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41113034
NACRES:
NB.35
詳細
range mg/L 0, 5, 20, 50, 200, 500
semi-quantitative
特定アナライト
aluminium
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Macherey-Nagel
pink to red change
検出方法
colorimetric
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
イオンやその他の物質の半定量に用います。プラスチップストリップに試験紙が貼付されています。呈色部はプラスチックボックスに示したカラースケールと同じサイズなので比較・判定が容易です。十分な長さがあるので、有害なサンプル溶液でも安全に分析できます。
  • 浸して判定するだけの迅速な操作。
  • 装置は不要です。試験紙1枚で分析が可能です。
  • 高い特異性。妨害物質は沈殿やマスキングで除去可能です。
  • 寸法:6 × 95 × 0.2 mm
法的情報
Quantofix is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)