Merck
Z150681
Sigma-Aldrich
Window for Beckman® Multi-Cell Mount
NaCl, Drilled
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121813
NACRES:
SB.32
物質
NaCl
rectangular
詳細
Polished
テクニック
IR spectroscopy: suitable
L × W × H
29.5 mm × 14.5 mm × 4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.
Multi-Cell Mount is a trademark of Beckman Coulter, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)