Merck
Z146552
Aceロータリーエバポレーターr/凍結乾燥フラスコアダプター ヘッド リング無し
joint: ST/NS 29/42
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥43,100
¥43,100
出荷予定日2025年6月01日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥43,100
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥43,100
出荷予定日2025年6月01日
ジョイント
joint: ST/NS29/42
詳細
with FETFE®
O-ring.
メーカー/製品名
Ace Glass 703023
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Flange with two ground flats opposite each other allows nylon retainers on adapter head to pass over. O-ring in head and flask grooves make a vacuum-tight seal when head is turned 90° in either direction. No grease, springs, or clamp necessary. Flasks sold separately.
法的情報
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)