Merck
Z137596
Raschig rings
borosilicate glass, L × O.D. × thickness 8 mm × 8 mm × 1 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
詳細
Quantity: ~770/lb.
L × 外径 × 厚み
8 mm × 8 mm × 1 mm