Merck
Z136379
Giant-size molecular model components
double bonds, red, 8cm/Å
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
6 EA
¥2,361
¥2,361
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
6 EA
¥2,361
About This Item
UNSPSCコード:
60104506
NACRES:
NB.17
¥2,361
Check Cart for Availability
L
7.5 cm
red
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)