Merck
Z129259
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum-filtration adapter
male joint: ST/NS 29/26, flange I.D. 31 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
ジョイント
male joint: ST/NS29/26
フランジ内径
31 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Enables filtration (via a Buchner funnel) directly into a single-neck, round-bottom flask. Includes rubber sleeve.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)