Merck
Z127353
Cochranes Orbit size bond tube sets
assortment set
別名:
分子モデルセット, 化学モデルセット
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥7,712
¥7,712
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥7,712
About This Item
UNSPSCコード:
60104506
NACRES:
NB.17
¥7,712
Check Cart for Availability
メーカー/製品名
Cochranes 0072
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
コンポーネント:
緑、3.5 cm (140)
緑、2.5 cm (140)
緑、2 cm (420)
緑、21 cm (10)
グレー、21 cm (3)
白、21 cm (3)
赤、21 cm (3)
フレキシブル白、21 cm (5)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)