Merck
Z126454
Automatic shut-off quick-disconnect
coupling bodies, tube to pipe thread, bore 1/4 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
メーカー/製品名
CRC Press
1/4 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PP製で316 SSバネとEPRシールが付き、ロックされます。引き離すといずれの側も素早く自動的に密閉されるため、この連結器は空気に反応しやすい液体の処理に優れています。フレキシブルチューブまたはフェルールなしナットを使用する硬質PEおよびナイロンチューブに利用できます。最高圧力:70°F(21°C)で90 psi。動作温度:32(0°C)~230°F(110°C)(空気/水)。連結器のインサートとボディーには同じ孔サイズを使用してください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)