Merck
Z126004
Ace Trubore® 3ピースガラススターラーベアリング
joint: ST/NS 29/42, fits shaft o.d., 10 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥23,400
¥23,400
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥23,400
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.72
¥23,400
Check Cart for Availability
ジョイント
joint: ST/NS29/42
特徴
fits shaft o.d. 10 mm
メーカー/製品名
Ace Glass 8042117
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Self-aligning, three-piece bearing consisting of a glass inner Trubore bearing, nylon bushing with O-ring, and threaded glass adapter. Inner bearing will spin if shaft binds or will self-align at O-ring if motor is slightly cocked. Inner bearing and bushing can be used with any joint size.
法的情報
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)