Merck
Z123293
Sigma-Aldrich
Paper insert
round hole, diam. 1.5 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
SB.32
物質
round hole
テクニック
IR spectroscopy: suitable
直径
1.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For making smaller KBr pellets. Use with the Aldrich macro-micro KBr pellet die (Z506699). Inserts also fit the Magnetic KBr pellet holder (Z112489) or Econo-Card (Z123544).
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)