Merck
Z113530
Sigma-Aldrich
電極連結アダプター
BNC meter to US Standard electrode
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥19,300
¥19,300
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥19,300
About This Item
UNSPSCコード:
41115603
NACRES:
NB.79
¥19,300
Check Cart for Availability
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
If the type of connector on your pH meter is not compatible with your electrode, choose an appropriate adapter.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)