Merck
Z103187
Sigma-Aldrich
Aldrich® large-capacity abderhalden drying apparatus
chamber diam. × L 3 in. × 11.5 in., capacity 100 g
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥273,000
¥273,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥273,000
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥273,000
Check Cart for Availability
キャパシティ
100 g
チャンバー直径× L
3 in. × 11.5 in.
関連するカテゴリー
詳細
Aldrichの大容量アブデルハルデン乾燥器は、より大型の設計で、乾燥剤入りフラスコに取り外し可能な乾燥チャンバーを特長としています。乾燥チャンバーのサイズは3×11.5インチであり、最大100 gのサンプルを収容できますので、メインチャンバー、フラスコ、コンデンサーアセンブリを取り外したり洗浄したりすることなく、数個のサンプルを連続で乾燥することができます。乾燥チャンバーに密封された乾燥済みサンプルは、乾燥ボックスに容易に移動可能であり、不活性大気下でサンプルを除去できます。
本装置は、4 mmの真空ストップコック、95 mm O-リング、ピンチクランプ、コンデンサーと丸底フラスコ用の24/40ジョイントを完備しています。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)