Merck
Z101915
Sigma-Aldrich
単球型ボールチューブ
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40, plain
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥26,200
¥26,200
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥26,200
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
¥26,200
Check Cart for Availability
ジョイント
joint: ST/NS24/40
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Arranged horizontally outside of Kugelrohr oven, the ball-tubes cool and collect distillate with minimal loss of material.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)