Merck
WHAMUPMCBT8
Whatman® Mini-UniPrep® syringeless filters accessories
Multicompressor tray
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
NACRES:
NB.24
製品WHAMUPMCBT8は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
Multicompressor tray
メーカー/製品名
Whatman MUPMCBT8
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Single 8 position blue tray to be used with Plastic MUP
特徴および利点
  • Designed for the new Whatman Mini-UniPrep8-vial Multicompressor
  • Holds eight Mini-UniPrepstandard plastic filter vials for simultaneous processing
  • Get a spare tray for added convenience
法的情報
Uniprep is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)