Merck
WHA9916-1304
Whatman® Uniflo® 13 syringe filters
polyethersulfone membrane, sterile, pore size 0.45 μm, pack of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
NACRES:
NB.24
物質
polyethersulfone membrane
無菌性
sterile
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
9916-1304
直径
13 mm
ポアサイズ
0.45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
特徴および利点
  • 13 or 25 mm diameters
  • 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
  • Sterile or non-sterile options
  • Individual printing on the filter for easy identification
  • Bench top space saving packaging
その他情報
Suitable for volumes of 10 mL or less
法的情報
UNIFLO is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva