Merck
WHA99111302
Whatman® Uniflo® 13 syringe filters
PTFE membrane, pore size 0.22 μm, pack of 500 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
NACRES:
NB.24
製品WHA99111302は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
PTFE membrane
polypropylene housing
無菌性
non-sterile
包装
pack of 500 ea
メーカー/製品名
Whatman 9911-1302
パラメーター
67.5 psi pressure
直径
13 mm
フィルタ面積
0.65 cm2
サイズ
19.6 × 16.9 mm
重量
0.52 kg
ポアサイズ
0.22 μm
フィッティング
female Luer inlet
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • 13 or 25 mm diameters
  • 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
  • Sterile or non-sterile options
  • Individual printing on the filter for easy identification
  • Bench top space saving packaging
その他情報
Suitable for volumes of 10 mL or less
法的情報
UNIFLO is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)