Merck
WHA77015102
Whatman® UNIPLATE マイクロプレート
24 well, round well bottom, well volume 10 mL, natural polypropylene
別名:
Z746746, ウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
V-bottom wells
natural polypropylene
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
包装
pkg of 25 ea
メーカー/製品名
Cytiva
Whatman 7701-5102
Whatman Article No. 28420867 (US reference)
テクニック
PCR: suitable
サイズ
24 well
ウェル容積
10 mL
有効容積
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Whatman offers a wide range of UNIPLATE microplates including various well profiles, well volumes, and well densities, in diverse polymer materials. Most UNIPLATE microplates fit most microplate readers and automated plate handling devices.
アプリケーション
  • Sample storage
  • Assay development
  • High-throughput screening
  • Plasmid miniprep
  • ELISA assays
  • Luminescence/chemiluminescence
  • Cell culture
  • Filtrate collection
特徴および利点
  • Widest selection from a single source: Choice of well volumes ranging from 8NA µl to 1NA ml, well densities from 24 to 384 wells with round or ′V′ bottom for maximum recovery.
  • Chemical compatibility: Available in chemically resistant polymers capable of withstanding low temperatures for long-term storage. Opaque plates prevent optical cross talk in light emitting assays.
  • Conforms to ANSI/SBS microplate standard.
  • Guaranteed for use with robotic handlers and centrifuge carriers.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)