Merck
WHA7141047
Whatman® mixed cellulose ester MembraClear filter discs 0.8 μm pore size
white, hydrophilic, black grid, asbestos testing, 100 EA, 100 ea, 47 mm diam
別名:
Z754811
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
製品名
Whatman® MembraClear membrane for asbestos fiber analysis, diam. 47 mm
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Whatman 7141-047
Whatman Article No. 28422005 (US reference)
直径
47 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cytiva′s MembraClear PCM filter is designed for asbestos sampling using the membrane filter method for phase contrast microscopy. Asbestos sampling isolates these fibers from circulating air to determine concentrations.
特徴および利点
  • Mixed cellulose ester membranes designed for use with the ‘hot block method′
  • White with black grid for high contrast during asbestos testing using microscopy
  • Becomes transparent with acetone vapor treatment, distinguishing fibers from crystalline artifacts
  • 0.8 um pore size, with three filter diameter options
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)