Merck
WHA67881302
Whatman® Puradisc 13 シリンジフィルター
0.2 μm, polypropylene, 100/pk
別名:
Whatmanフィルター, Z744867, シリンジフィルター(ディスポーザブル)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
polypropylene housing
polypropylene membrane
無菌性
non-sterile
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 6788-1302
Whatman Article No. 28420318 (US reference)
直径
13 mm
ろ過面積
1.3 cm2
容量
≤10 mL
ポアサイズ
0.2 μm
フィッティング
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Choice of 13 mm or 25 mm diameter nonsterile syringe filter to suit filtration sample volume.
  • Sub-micron pore sizes, 0.2 μm and 0.45 μm, for fine particle retention to protect instruments and chromagraphy columns.
  • Autoclavable for sterile sample preparation
  • Also available with depth polypropylene (DpPP) filtration medium
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)