Merck
WHA5202090
Whatman® filter paper, Grade 202, creped
circles, diam. 90 mm (3.5 in.), pkg of 100 ea
別名:
Whatmanフィルター, Whatmanペーパー, Z761729, ろ紙
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
circles
creped white cellulose
特徴
Grade 202
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Whatman 5202-090
Whatman Article No. 28419886 (US reference)
パラメーター
medium flow rate
medium-fast flow rate
直径
90 mm (3.5 in.)
厚さ
0.29 mm (0.01 in.)
ポアサイズ
15-19 μm
坪量
82 g/m2
キャパシティ
normal loading
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Filter papers are manufactured primarily for non-critical industrial laboratory filtration applications requiring inexpensive filters of consistent performance.
Grade 202 provides medium filtration speed of coarse particles. The surface is creped, hence has a greater effective filtration area than smooth surfaced filter papers of the same diameter.
Note; These papers should not be used for kjeldahl nitrogen analysis.
特徴および利点
  • Filters coarse particles
  • Medium filtration speed
  • Crêped for increased efficiency and filterlife compared to smooth filter papers of same diameter
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)