Merck
WHA3031681
Whatman® セルロース クロマトグラフィー用ペーパー
31ET CHR Chroma Reel, W × L 15 cm × 100 m
別名:
Whatmanペーパー, Z742473
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115727
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
cellulose
cellulose membrane
roll
無菌性
non-sterile
特徴
31ET CHR
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Whatman 3031-681
Whatman Article No. 28419331 (US reference)
パラメーター
1.25 cm/hr speed
225mm/30min flow rate
W × L
15 cm × 100 m
適合性
suitable for chromatography
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
31ET Chr cellulose chromatography roll is an extremely fast 0.50 mm paper for electrophoresis of large molecules. Thickness 0.50 mm. Flow rate 225 mm/30 min. Extremely fast. Flow rate is the highest of all chromatography papers in the Whatman range. Thick paper with fairly soft surface. Principal application is in electrophoresis of large molecules.
特徴および利点
  • Pure cellulose produced entirely from the highest quality cotton linters with no additives of any kind.
  • Manufactured and tested specifically for chromatographic techniques. This ensures the wicking capability and uniformity of capillary action that are important in chemical separations.
  • Also widely used in protein and nucleic acid blotting.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Susana Campuzano et al.
Applied and environmental microbiology, 75(18), 5972-5980 (2009-07-28)
A Streptococcus mitis genomic DNA fragment carrying the SMT1224 gene encoding a putative beta-galactosidase was identified, cloned, and expressed in Escherichia coli. This gene encodes a protein 2,411 amino acids long with a predicted molecular mass of 268 kDa. The