Merck
WHA1825042
Whatman® circles ,borosilicate glass grade GF/F filter discs 0.7 μm pore size
white, binder free, TCLP test, 100 ea, 42.5 mm diam
別名:
Z242500, グラスファイバーフィルター, グラスマイクロファイバーフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
Whatman® ガラスマイクロファイバーろ紙、グレードGF / F, Grade GF/F circles, 42.5 mm, 100/pk
物質
borosilicate glass
circles
詳細
GF/F grade: medium, high loading
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 1825-042
Whatman Article No. 28418443 (US reference)
直径
42.5 mm
厚さ
0.42 mm
ポアサイズ
0.7 μm
適合性
suitable for (DNA binding and purification; very effective in filtering finely precipitated proteins)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Whatman Grade GF/F バインダーフリーのホウケイ酸ガラス製マイクロファイバー繊維は、DNA 精製やタンパク質沈殿などの生体分子精製技術や、埋立地浸出水の毒性試験に一般的に使用されています。
厳格な粒子保持粒径仕様と純粋なホウケイ酸ガラス組成により、Whatman Grade GF/F ガラス製マイクロファイバーフィルターは、米国環境保護庁(EPA)が毒性特性浸出法(TCLP)1311 の開発に使用するフィルターとして採用されました。埋立地浸出水の成分測定に最適な素材としての地位を維持しています
  • 0.6 ~ 0.8 µm という厳しい粒子保持仕様
  • 高純度ホウケイ酸ガラス製ワットマン GF/F
Whatman GF/F バインダーフリーガラス製マイクロファイバーフィルターは、円形およびシート状で幅広いサイズを取り揃えています。この高純度ホウケイ酸ガラス繊維フィルターは、高い負荷容量と流量で非常に微細な粒子を保持します。Whatman 社のガラス製マイクロファイバーバインダーフリー製品群から、お客様の解析に最適な粒子保持率と厚さのものをお選びください。
特徴および利点
Applications include:
  • DNA purification and binding
  • Filtration for protein purification
  • Clarifying difficult biochemical solutions and fluids
  • Landfill leachate toxicity testing
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)