Merck
WHA1822100
Whatman® glass microfiber grade GF/C filter discs 1.2 μm pore size
white, binder free, 0.26 mm thick, 100 ea, 100 mm diam
別名:
Z740934, グラスファイバーフィルター, グラスマイクロファイバーフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
Whatman® グラスマイクロファイバーフィルター、バインダーフリ、グレード GF/C, Grade GF/C circles, 100 mm, 100/pk
物質
borosilicate glass
circles
詳細
GF/C grade: medium to fast, high loading
特徴
hydrophilic
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 1822-100
Whatman Article No. 28418385 (US reference)
直径
100 mm
厚さ
0.26 mm
ポアサイズ
1.2 μm
適合性
suitable for (collection of suspended solids in potable water and natural and industrial wastes)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グレードGF/C:1.2 μm
微粒子の保持と、良好な濾過速度を結びつけた製品です。世界各地で飲料水や自然排水、工業排水の懸濁物捕集用のスタンダードな濾紙として使用されています。
特徴および利点
  • Widely used as a total suspended solids filter for applications testing both potable water and waste water.
  • Widely used as a total suspended solids filter for applications testing both potable water and waste water.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)