Merck
WHA1821915
Whatman® glass microfiber filters, Grade GF/B
Grade GF/B sheets, 460 x 570 mm, 25/pk
別名:
Z651905, ろ紙, グラスファイバーフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
borosilicate glass
sheets
無菌性
non-sterile
包装
pack of 25
メーカー/製品名
Whatman 1821-915
Whatman Article No. 28418368 (US reference)
パラメーター
195 sec/100 mL (Herzberg)
W × L
46 cm × 57 cm
厚さ
0.68 mm
ポアサイズ
1.0 μm
坪量
143 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
GF/Aよりも厚く、より高い湿潤強度と容量があります。小さい粒子の濃縮懸濁液や、大容量の液体のろ過にお勧めです。これらのフィルターは速い流速と、高いローディング能力を併せ持ち、一方で非常に細かい粒子も保持します。フラットにして用い、最高で温度500°Cに耐えられます。結合剤不使用です。
特徴および利点
  • Nominal particle retention of 1.0 µm
  • Appropriate for liquid clarification and/or liquid scintillation
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)