Merck
WHA1542110
Whatman® 定量ろ紙、硬化無灰、グレード 542
circles, diam. 110 mm, pack of 100
別名:
Whatmanフィルター, Z241474, ろ紙
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 1542-110
Whatman Article No. 28418250 (US reference)
パラメーター
2510 sec/100 mL speed (Herzberg)
6 psi wet burst
直径
110 mm
厚さ
150 μm
≤0.006%
ポアサイズ
2.7 μm (Particle retention)
坪量
93 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
これらは、高い湿潤強度と化学薬品耐性を持つ、最高の硬化処理が施された無灰定量ろ紙です。これらの紙は酸硬化処理が施されているため、灰分が極めて低いレベルに抑えられています。表面が丈夫なため、広い範囲の重要な分析ろ過作業に適しています。各グレードが、ろ過速度と粒子保持能の使いやすい組み合わせを提供します。
グレード542: 2.7 μm
厳しい条件下でも高い微粒子保持能を維持します。低流速。極めて硬く、優れた化学薬品耐性を持っています。多くの場合、金属の重量測定に用いられます。
特徴および利点
  • High wet-strength
  • Acid-hardened for resistance to strong acid and alkali solutions
  • Nominal particle retention rating of 2.7 µm
  • Herzberg filtration speed of 2510 s
  • Extremely low ash content (0.006% ash maximum)
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)