Merck
WHA10462270
Whatman® Celtron 30/0.45
CN-GF51 Filter
別名:
Z698563
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
cellulose acetate membrane
polypropylene housing
無菌性
sterile
特徴
CN-GF51 Filter
glass fiber prefilter
包装
pack of 500 ea
メーカー/製品名
Whatman 10462270
Whatman Article No. 28415749 (US reference)
直径
30 mm
容量
≤100 mL
ポアサイズ
0.45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ニトロセルロースメンブランは、水溶液濾過用の汎用メンブランフィルターです。
CAまたはCN使用Celtron 30の用途:血清、膿、生物学系溶液、その他濾過困難な水溶液の濾過/滅菌濾過
濾過困難な溶液には、Celtronフィルター器具がすぐに使用できます。この器具は、粗粒子を保持する一体型のグラスファイバープレフィルターと、微細な汚染物質を濾過するメンブランフィルターからなります。それほどの濾過力を必要としない場合、このフィルターの組み合わせによりスループットが向上します。
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)