物質
steel housing
特徴
Steel frit with ring for AS220
包装
pkg of 20 ea
メーカー/製品名
Whatman 10445863
Whatman Article No. 28415615 (US reference)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MBS Iは、メンブランを用いて最適な微生物管理を行うきわめて優れたシステムです。全体の操作時間は最低限に短縮されます。本システムのデザインは、電動メンブランディスペンサー、漏斗付きディスペンサー、吸引マニフォールドからなり、より高い再現結果をもたらします。
本システムの特別な密封法により、簡単な操作で濾過中の漏斗とメンブランとの十分な一体化を確保します。このため、クロスコンタミネーションは最小限に抑えられます。
特長と利点
MBS Iシステムは、漏斗付きディスペンサーとメンブランバトラーEとを組み合わせた、独自の設計を施しています。漏斗をディスペンサーから取り出すと、バトラーが自動的に滅菌パックからメンブランを分配するため、すぐに使用できます。
システムには適切な漏斗を
MBS Iのオートクレーブ可能なプラスチック製漏斗は、まさに画期的です。滅菌に冗長な火炎殺菌を行うステンレス製濾過器具とは異なり、本システムの新しい漏斗は、簡単に使用でき滅菌も確保されています。この新しい漏斗は、滅菌済みで内部に供給されるため、時間の節約になります。特に、1台の装置で多数のサンプルを処理する必要がある場合には有用です。
漏斗(350 mL)は高グレードのポリプロピレン製で、最大50回オートクレーブ可能です。漏斗を使い捨ての用途にする場合、本システムでは上記と別のソリューションとして100 mLの漏斗を用います。この漏斗は、事前に滅菌済みで直ちに使用できます。抽出部先端の特別な密封メカニズムにより、漏斗とメンブランの十分な密着が確保されます。
本システムの特別な密封法により、簡単な操作で濾過中の漏斗とメンブランとの十分な一体化を確保します。このため、クロスコンタミネーションは最小限に抑えられます。
特長と利点
- 使用法が簡単
- 安全な密封メカニズム
- 準備時間が短縮
- 高い再現性
- 漏斗は最大50回オートクレーブ可能
- 泡状の液体用に大容量の漏斗も使用可能
- 検証が容易
- クロスコンタミネーションのリスクを最小限に抑制
- 使いやすさと新技術が結合
MBS Iシステムは、漏斗付きディスペンサーとメンブランバトラーEとを組み合わせた、独自の設計を施しています。漏斗をディスペンサーから取り出すと、バトラーが自動的に滅菌パックからメンブランを分配するため、すぐに使用できます。
システムには適切な漏斗を
MBS Iのオートクレーブ可能なプラスチック製漏斗は、まさに画期的です。滅菌に冗長な火炎殺菌を行うステンレス製濾過器具とは異なり、本システムの新しい漏斗は、簡単に使用でき滅菌も確保されています。この新しい漏斗は、滅菌済みで内部に供給されるため、時間の節約になります。特に、1台の装置で多数のサンプルを処理する必要がある場合には有用です。
漏斗(350 mL)は高グレードのポリプロピレン製で、最大50回オートクレーブ可能です。漏斗を使い捨ての用途にする場合、本システムでは上記と別のソリューションとして100 mLの漏斗を用います。この漏斗は、事前に滅菌済みで直ちに使用できます。抽出部先端の特別な密封メカニズムにより、漏斗とメンブランの十分な密着が確保されます。
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva