製品名
Whatman® Separation Gauze, diam. 50 mm, pore size 80 μm, pack of 100
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 10423029
直径
50 mm
ポアサイズ
80 μm pore size
特徴および利点
- Minimal sample loss in protein-based samples due to low protein binding
- Pure cellulose acetate composition, minimizing sample contamination
- Hydrophilic, for use with aqueous and alcoholic media
- High solvent resistance, particularly to low molecular weight alcohols
- High physical strength and a heat resistance up to 180°C
- Can be sterilized by most common methods without sacrificing membrane integrity
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)